Merck
CLS606090
Pyrex® Buchner funnel, with perforated plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
製品CLS606090は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
メーカー/製品名
Corning 6060-90
直径
90.0 mm
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With perforated plate. Suitable for vacuum filtration, but translucent plate should not be subjected to pressure differential in excess of 1atm.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)