Merck
Z247332
Coors Buchner funnel
capacity 240 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥17,730
¥17,730
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥17,730
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥17,730
Check Cart for Availability
詳細
For Filter Paper Diameter (mm): 90
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66243
H
150 mm
キャパシティ
240 mL
プレート直径
100 mm
直径
77 mm, perforated
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
アプリケーション
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)