Merck
SYNF804260
Synthware Buchner funnel with perforated plate
60 mL, plate diam. 42 mm
別名:
Synthware F804260, filtering funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥17,840
¥17,840
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥17,840
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
¥17,840
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F804260
キャパシティ
60 mL
60 mL
プレート直径
42 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With sealed-in perforated glass disc to support filter media. Pressure may be used but should not exceed 15 psi. This design solve the contamination problem with fritted disc and also the blindness problem with ceramic Buchner funnel.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)