Merck
CLS3740M
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 85 mL , to top of siphon
別名:
Corning® 3740
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
製品CLS3740Mは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
ジョイント
female joint ST/NS45/50
male joint ST/NS24/40
メーカー/製品名
Corning 3740-M
キャパシティ
85 mL , to top of siphon
チャンバーI.D. × H
38 mm × 130 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1