Merck
CLS3621050M
Pyrex® Hirsch funnel, with fritted disc
top I.D. 50 mm, porosity 10-15 μm
別名:
Corning® 36210
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
製品CLS3621050Mは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
Corning 36210-50M
ディスク直径
20 mm
フィルタ直径
20 mm
ステム外径 × L
8 mm × 75 mm
上部I.D.
50 mm
ポアサイズ
10-15 μm porosity
詳細
This type is very useful in preparation work, or in making separations where it is necessary to wash the precipitate and redissolve with chemicals which would attack filter paper.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)