Merck
CLS31757
Pyrex® glass drying trays
capacity 1.75 L, L × W × H 11 in. × 7 in. × 1 1/2 in.
別名:
Corning® 3175
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
製品CLS31757は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
oval
包装
pkg of 4 ea
メーカー/製品名
Corning 3175-7
L × W × H
11 in. × 7 in. × 1 1/2 in.
キャパシティ
1.75 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pyrexガラスの乾燥トレイは、乾燥、着色、および染色用トレイとして使用するように設計されています。ろ紙電気泳動、ゲル電気泳動、またはペーパークロマトグラフィーにも使用できます。このトレイは耐熱性を持つ低膨張ホウケイ酸ガラス製で、あらゆるオートクレーブ法に耐えます。直火にはかけず、炉でのみ使用してください。
  • 丈夫なリム
  • 再使用可能です。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)