Merck
BR4600211
BRAND® Dispensette® S Fixed-volume bottle-top dispenser
volume 1 mL, with recirculation valve
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥88,560
¥88,560
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥88,560
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥88,560
Check Cart for Availability
特徴
DE-M marking
with recirculation valve
メーカー/製品名
BRAND 4600211
容量
1 mL
フィッティング
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dispensette S is suitable for an amazingly broad range of applications, particularly for many acids, saline solutions and organic solvents.
特徴および利点
  • Extremely easy filling and dispensing
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
その他情報
Fixed Volume- For standard applications. Simple calibration adjustment with a supplied tool.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.