Merck
SYNM541044
Synthware nitrogen/argon line manifold with PTFE stopcocks
stopcock bore 4 mm, Ports: 4, Hose Connections: right
別名:
Synthware M541044, vacuum manifold, gas manifold
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥64,330
¥64,330
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥64,330
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
¥64,330
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
M541044
栓穴
4 mm
詳細
Synthware glass manifold features a 14/20 outer joint at the center to accommodate a rubber septum for keeping syringes in an inert environment, reducing the number used. The main tube has a 22 mm O.D. with right hose connections (10 mm). The delivery ports have 8 mm hose connections.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)