Merck
CF0041
Sigma-Aldrich
Urea crosslinker – C4-arm, NHS ester (DSBU, BuUrBU)
別名:
1,1′-Bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) 4,4′-(carbonyldiimino)bis[butanoate], Disuccinimidyldibutyric urea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥91,500
¥91,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥91,500
About This Item
化学式:
C17H22N4O9
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161502
NACRES:
NA.22
¥91,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: cross-linking reagent
SMILES記法
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)CCCNC(=O)NCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C17H22N4O9/c22-11-5-6-12(23)20(11)29-15(26)3-1-9-18-17(28)19-10-2-4-16(27)30-21-13(24)7-8-14(21)25/h1-10H2,(H2,18,19,28)
InChI Key
XZSQCCZQFXUQCY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
The ureido-4,4´-dibutyric acid bis(hydroxysuccinimide) ester, also known as DSBU or BuUrBU, is the longest version of MS-cleavable urea-based lysine-lysine reactive homobifunctional cross-linkers, featuring a C4-arm. At neutral or slightly basic pH, it irreversibly crosslinks the neighbouring lysine groups. The presence of the symmetrical urea moiety which is prone to collision-induced dissociation allows for the unambiguous distinguishing of crosslinks in tandem CID-MS experiments.
法的情報
Product of CF Plus Chemicals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CF0041-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)