Merck
CDS021376
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-5-pyrimidinecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥25,200
¥25,200
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥25,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O3
分子量:
154.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥25,200
在庫数0
バルクの問い合わせ
詳細
AldrichCPR
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(O)C1=C(OC)N=CN=C1
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-5-4(6(9)10)2-7-3-8-5/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
WMSJDLVVPJFZBF-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
Jan Code
CDS021376-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)