Merck
CDS008184
Sigma-Aldrich
5-(diethylamino)pentylamine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H22N2
分子量:
158.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
CCN(CC)CCCCCN
InChI
1S/C9H22N2/c1-3-11(4-2)9-7-5-6-8-10/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
JYCCKJSLUHEIDU-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joohyung Lee et al.
The journal of physical chemistry. B, 122(22), 6101-6106 (2018-05-12)
Highly hydrophobic, water-insoluble nonionic surfactants are often considered irrelevant to the ionization of interfaces at which they adsorb, despite observations that suggest otherwise. In the present study, we provide unambiguous evidence for the participation of a water-insoluble surfactant in interfacial
Joohyung Lee et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 31(44), 11989-11999 (2015-10-21)
Electric charging of colloidal particles in nonpolar solvents plays a crucial role for many industrial applications and products, including rubbers, engine oils, toners, or electronic displays. Although disfavored by the low solvent permittivity, particle charging can be induced by added