Merck
CDS007762
Sigma-Aldrich
4-(tributylstannyl)pyridazine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥82,300
¥82,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥82,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H30N2Sn
分子量:
369.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥82,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccnnc1
InChI
1S/C4H3N2.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1,3-4H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
UDLLSOQWYYRFPP-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CDS007762-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)