Merck
CDS007497
Sigma-Aldrich
1-(tetrahydro-2-furoyl)-piperazine
AldrichCPR
別名:
(2RS)-1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,200
¥25,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16N2O2
CAS番号:
分子量:
184.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
SMILES記法
O=C(C1CCCO1)N2CCNCC2
InChI
1S/C9H16N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,1-7H2
InChI Key
UKESBLFBQANJHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CDS007497-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)