Merck
CDS003997
Sigma-Aldrich
4-hydroxythiobenzamide
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥24,400
¥24,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥24,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NOS
分子量:
153.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥24,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
NC(=S)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H7NOS/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4,9H,(H2,8,10)
InChI Key
VDTNKXSVUGXUOJ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS003997-250MG:
AMS003997-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mark Paul-Clark et al.
PloS one, 11(2), e0147289-e0147289 (2016-02-26)
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs have been shown to reduce the incidence of gastrointestinal cancers, but the propensity of these drugs to cause ulcers and bleeding limits their use. H2S has been shown to be a powerful cytoprotective and anti-inflammatory substance in
Kuppusamy Sambathkumar
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 147, 51-66 (2015-04-02)
In this work, the experimental and theoretical study on molecular structure, vibrational spectral analysis of 4-hydroxythiobenzamide (HTB) have been reported. The solid phase FTIR (4000-400 cm(-1)) and FT-Raman spectra (3500-50 cm(-1)) were recorded. The molecular geometry, harmonic vibrational frequencies and