Merck
CDS003894
Sigma-Aldrich
1,1-Diethoxybutane
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18O2
CAS番号:
分子量:
146.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
liquid
SMILES記法
CCCC(OCC)OCC
InChI
1S/C8H18O2/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
UVHXZFGCCJLFMX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
86.0 °F
引火点(℃)
30 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CDS003894-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)