Merck
CDS003411
Sigma-Aldrich
Triethanolamine oleate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H49NO5
分子量:
431.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
製品CDS003411は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
solid
SMILES記法
OCCN(CCO)CCO.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2.C6H15NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);8-10H,1-6H2/b10-9-;
InChI Key
ICLYJLBTOGPLMC-KVVVOXFISA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaohuan Zang et al.
Journal of chromatography. A, 1513, 27-34 (2017-07-25)
Some harmful volatile organic compounds (VOCs), such as methylbenzene, ethylbenzene, xylene, chlorobenzene and bromobenzene, are the commonly found chemicals in pen inks. In this work, a dynamic headspace needle-trap device (D-HS-NTD) with a ZIF-8-derived nanoporous carbon (ZIF-8-NPC) as the adsorbent
Julien Heroult et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(16), 3919-3927 (2014-05-13)
This work represents a first systematic approach to the size-based elemental quantification and size estimation of metal(loid) oxide nanoparticles such as silica (SiO2) in a real food matrix using asymmetric flow field-flow fractionation coupled online with inductively coupled plasma mass