Merck
CDS003383
Sigma-Aldrich
(5-Methyl-2-furyl)methanol
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O2
CAS番号:
分子量:
112.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
SMILES記法
Cc1ccc(CO)o1
InChI
1S/C6H8O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-3,7H,4H2,1H3
InChI Key
VOZFDEJGHQWZHU-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS003383-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
B M Wherry et al.
Journal of dairy science, 102(5), 3868-3878 (2019-03-05)
Maillard reactions occur in dairy products during heat treatment. Furfuryl alcohol (FA) may be found in dairy products as a result of Maillard reactions. The recent posting in California Proposition 65 indicates that FA may be carcinogenic, and for this
Dandan Pu et al.
Food chemistry, 298, 125003-125003 (2019-07-02)
The oral breakdown, sensory properties, and volatile release during mastication of white bread were investigated. The results of correlation analysis for white bread's physical properties and it's oral physiological parameters during chewing have elucidated that bread's physical properties determined the
Jie Liu et al.
Food chemistry, 345, 128826-128826 (2021-02-20)
Brown sugar (non-centrifugal cane sugar) is popular for its pleasant caramel-like aroma and sweetness. Vacuum simultaneous steam distillation and extraction (V-SDE) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) was used to study the volatile fraction of brown sugar. To further determine the