Merck
CDS003011
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)ethanamine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥24,400
¥24,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥24,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5F6N
CAS番号:
分子量:
181.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
¥24,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
FC(F)(F)CNCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F6N/c5-3(6,7)1-11-2-4(8,9)10/h11H,1-2H2
InChI Key
GTJGHXLFPMOKCE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS003011-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)