CDS002883
1H,1H-Perfluorooctylamine
AldrichCPR
別名:
(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctyl)amine, 1,1-Dihydroperfluorooctylamine, 1H,1H-Pentadecafluorooctylamine, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluoro-1-octanamine, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctan-1-amine
About This Item
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
NCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F15N/c9-2(10,1-24)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h1,24H2
InChI Key
HZCZXRSVKNFILZ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS002883-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック