おすすめの製品
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC2=CC(CC(C([O-])=O)/[N+]3=C\C=C4C=C(C(O)=O)NC(C(O)=O)C\4)=C3C=C2O)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C24H26N2O13/c27-8-17-18(29)19(30)20(31)24(39-17)38-16-6-10-5-14(23(36)37)26(13(10)7-15(16)28)2-1-9-3-11(21(32)33)25-12(4-9)22(34)35/h1-3,6-7,12,14,17-20,24,27,29-31H,4-5,8H2,(H4,28,32,33,34,35,36,37)/t12?,14?,17-,18-,19+,20-,24-/m1/s1
InChI Key
DHHFDKNIEVKVKS-UWTTYFQQSA-N
その他情報
シグマ-アルドリッチの販売の標準約款、又はシグマ-アルドリッチと購入者の間の契約にいかなる反対の規定が含まれていても、シグマ-アルドリッチは本製品を「無保証」で販売し、本製品について、法律、取引の過程、履行の過程、取引慣習又はその他のいずれにより生じるものであっても、(A)商品性の保証、(B)特定目的に対する適合性の保証、あるいは(C)第三者の知的所有権の侵害に対する保証を含む、一切の表示又は保証を行いません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AMS000584-1G:
CDS000584-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)