Merck
CBR00059
Sigma-Aldrich
1-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methanamine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥90,200
¥90,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥90,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3O
分子量:
139.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
¥90,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
NCC1=NOC(C2CC2)=N1
InChI
1S/C6H9N3O/c7-3-5-8-6(10-9-5)4-1-2-4/h4H,1-3,7H2
InChI Key
OHHMKIRNPAHPPV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
法的情報
ChemBridge Corp.の製品です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
CBR00059-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)