Merck
CBR00046
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-[(methylamino)methyl]-1-piperidinecarboxylate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥48,600
¥48,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥48,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24N2O2
CAS番号:
分子量:
228.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥48,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(OC(C)(C)C)N(CCC1)CC1CNC
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-7-5-6-10(9-14)8-13-4/h10,13H,5-9H2,1-4H3
InChI Key
FWYMKDGOQBTQNE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
法的情報
ChemBridge Corp.の製品です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)