Merck
CAD7923
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 16G, L × diam. 2 in. × 3 mm , ball
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥103,000
¥103,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥103,000
About This Item
UNSPSCコード:
42142609
NACRES:
NB.03
¥103,000
Check Cart for Availability
サイズ
16G
包装
pkg of 12 ea
L ×直径
2 in. × 3 mm , ball
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)