Merck
Z683264
J.Young high-vacuum PTFE valve, three way
stopcock size 8 mm, side arm O.D. 11 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥38,970
¥38,970
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥38,970
About This Item
UNSPSCコード:
40141600
NACRES:
NB.79
¥38,970
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
J. Young
サイドアーム外径
11 mm
栓サイズ
8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
J. Young高真空PTFEバルブは、大気に敏感な物質の使用時に大気をコントロールするのに役立ちます。
特長:
  • PTFEで覆われた独自のエラストマーOリングシール付きPTFE製ピストン
  • ガラスからPTFEまで使用できるグリースフリーのシール
  • 10-6 torrの高真空性
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5