Merck
Z506567
Perfektum® three-way stainless steel stopcock
male Luer lock to female Luer to side female Luer
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥49,690
¥49,690
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥49,690
About This Item
UNSPSCコード:
41122000
NACRES:
NB.03
¥49,690
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Cadence Science 6011SS
詳細
Made from corrosion-resistant 303 stainless steel.
法的情報
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5