Merck
CAD4192
ステンレス鋼304シリンジニードル
gauge 18, L 1 1/2 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥44,640
¥44,640
出荷予定日2025年5月15日
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥44,640
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
NACRES:
NB.03
¥44,640
出荷予定日2025年5月15日
詳細
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Cadence Science 4192
L
1 1/2 in.
ゲージ
18
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロムめっきされた真ちゅう製ルアーハブを持つ304 SSニードル。ニードルのチップはわずかに曲げて設計されているため、セプタムに刺した時にコアリングが起こりません。
304ステンレス鋼チューブを有する標準ハブ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)