アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.507 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1C\C=C\CC\C=C\CCC=C1
InChI
1S/C12H18/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2,7-10H,3-6,11-12H2/b2-1-,9-7+,10-8+
InChI Key
ZOLLIQAKMYWTBR-RYMQXAEESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C97482-25ML:
C97482-VAR:
C97482-500ML:
C97482-1L:
C97482-BULK:
C97482-2L:
この製品を見ている人はこちらもチェック