Merck
C68539
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,2-dimethylpropionic acid
99%
別名:
β-Chloropivalic acid, 3-Chloropivalic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2C(CH3)2COOH
CAS番号:
分子量:
136.58
Beilstein:
1747015
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
crystals
bp
215 °C (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(CCl)C(O)=O
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI Key
YBJGQSNSAWZZHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C68539-VAR:
C68539-5G:
C68539-25G:
C68539-BULK:
C68539-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)