Merck
C68008
Sigma-Aldrich
1-(4-クロロフェニル)ピペラジン 二塩酸塩
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13ClN2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
269.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
275-278 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.2ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;;/h1-4,12H,5-8H2;2*1H
InChI Key
ORKOLISAYPZGHP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C68008-VAR:
C68008-1KG:
C68008-5G:
C68008-25G:
C68008-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)