Merck
C54902
Sigma-Aldrich
2-クロロメチル-4-ニトロフェノール
96%
別名:
α-クロロ-4-ニトロ-o-クレゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2C6H3(NO2)OH
CAS番号:
分子量:
187.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
128 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(cc1CCl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-4-5-3-6(9(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10H,4H2
InChI Key
PJNPZIYGODMAQE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C54902-50G:
C54902-10G:
C54902-VAR:
C54902-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)