Merck
C25406
Sigma-Aldrich
2-クロロベンゾトリクロリド
96%
別名:
α,α,α,2-テトラクロロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CCl3
CAS番号:
分子量:
229.92
Beilstein:
2046639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.583 (lit.)
bp
260-264 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
密度
1.508 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
InChI Key
MFHPYLFZSCSNST-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C25406-BULK:
C25406-100G:
C25406-1KG:
C25406-VAR:
試験成績書(COA)