Merck
BR90663
BRAND® glass beaker with spout, tall form
volume 2000 mL, with graduation
別名:
ビーカー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥97,740
¥97,740
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥97,740
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
¥97,740
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass 3.3
特徴
with graduation
メーカー/製品名
BRAND 90663
容量
2000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Glass Beaker with Spout, tall form, is constructed from high-quality Boro 3.3 glass, ensuring durability and reliability in laboratory environments. Compliant with DIN EN ISO 3819 standards, this beaker features clear graduation markings for accurate liquid measurement. The tall form design provides increased capacity, while the integrated spout facilitates easy pouring, minimizing spills and enhancing precision during liquid transfer.
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)