Merck
Z768286
Sigma-Aldrich
Aldrich® high-vacuum glass stockcock, T-bore
stopcock bore 4 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥15,500
¥15,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥15,500
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.79
¥15,500
Check Cart for Availability
物質
glass plug
ジョイント
joint plug17/40
サイドアームサイズ
9 mm
栓穴
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Stopcock has three side arms sealed 90° apart. The solid glass plug has a "T" shaped bore so that any two or all three side arms can be connected at one time. All sizes are supplied complete with a metal retaining device.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)