Merck
SYNS161530
Synthware T-bore PTFE stopcock
bore size 4 mm, O.D. 10 mm stem, Plug Size: 16/35
別名:
Synthware S161530, T shape stopcock
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S161530
穴サイズ
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stopcock with three stems sealed 90° apart. PTFE Plug has a “T” shape bore to connect any two or all three stems.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.