Merck
BR81146
BRAND® burette lateral stopcock
for burette capacity 25 mL, with spare key, glass key
別名:
ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
amber
glass key
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 81146
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BRAND burettes are always calibrated to deliver (TD, Ex).
Waiting times:
BLAUBRAND® - waiting time 30 sec. SILBERBRAND - no waiting time
A waiting time is usually not necessary if a titration is performed (see DIN EN ISO 385).
All BLAUBRAND® burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)