Merck
BR781530
Brand®1.2 ML Tubes
individual caps, PE
別名:
チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
960 EA
¥12,780
¥12,780
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
960 EA
¥12,780
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.22
¥12,780
Check Cart for Availability
物質
PE
無菌性
non-sterile
特徴
individual caps
包装
pack of 960 pieces (bulk packed)
メーカー/製品名
BRAND 781530
キャパシティ
1.2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PE. Caps are free from RNase, DNase and DNA and not autoclavable. Ideal for biological tests, such as PCR, cell uptake studies, RIA and EIA. Designed for storing and freezing down to -80 °C, and for transporting reagents and samples. Compatible with standard microplates and suitable for working with multichannel pipettes. (Size of tubes: outer Ø 8.8 mm, height 45 mm.)BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)