Merck
BR780734
BRAND® micro tube without screw cap
capacity 2 mL, conical bottom, non-sterile
別名:
チューブ, マイクロ遠心チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥32,890
¥32,890
出荷予定日2025年5月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥32,890
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.11
¥32,890
出荷予定日2025年5月29日
物質
colorless tube
conical bottom
polypropylene tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduated
graduations
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
BRAND 780734
キャパシティ
2 mL
チューブ直径
13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Micro Tube Without Screw Cap is made from high-quality polypropylene (PP) and features graduated markings for precise volume measurement. Designed to withstand an operating range from -196 °C to +121 °C, this micro tube is autoclavable at 121 °C (2 bar) in accordance with DIN EN 285 standards. It is certified as BIO-CERT® PCR QUALITY, ensuring that it is free from human DNA, RNase, DNase, pyrogens, and PCR inhibitors, making it ideal for sensitive applications such as PCR and other molecular biology techniques.
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2