認証
ISO
USP/NF
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2.77 (vs air)
蒸気圧
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.7%
形状
liquid
自己発火温度
1043 °F
expl. lim.
8 %
不純物
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.0004% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.03% water (Karl Fischer)
≤1 ppm thiophene
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.5000-1.5020
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
転移温度
solidification point ≥5.2 °C
密度
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.01 mg/kg
SMILES記法
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI Key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F
引火点(℃)
-11 °C
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32212-100ML:4548173234915
32212-BULK:
32212-4X2.5L:4548173234960
32212-6X1L:4548173234984
32212-1L:4548173234922
32212-6X100ML:4548173234977
32212-2.5L:4548173234939
32212-VAR:
32212-25L:4548173234953
32212-200L:4548173234946