BR65738
BRAND® desiccator ′Novus′ lid with socket NS 24/29
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 93 mm, joint: 24/29
別名:
Accessories, Lids
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥30,410
¥30,410
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥30,410
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
¥30,410
Check Cart for Availability
おすすめの製品
ジョイント
joint: 24/29
特徴
lid with socket
メーカー/製品名
BRAND 65738
公称直径 × 外径 × H
200 mm × 270 mm × 93 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Crafted with high-quality materials, this lid features a robust knob for easy handling and secure sealing. Specifically designed for use with BRAND® glass desiccators, providing a perfect fit. Specifically designed for use with BRAND® glass desiccators, providing a perfect fit.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)