Merck
BR65231
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 316 mm, top socket joint: 24/29
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥45,880
¥45,880
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥45,880
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
¥45,880
Check Cart for Availability
ジョイント
socket joint: top24/29
メーカー/製品名
BRAND 65231
公称直径 × 外径 × H
150 mm × 215 mm × 316 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid. Desiccators with sockets are supplied with 24/29 socket, and interchangeable Boro 3.3 stopcock.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)