Merck
D2672
Nalgene® desiccator
overall I.D. × H 150 mm × 150 mm
別名:
autoclavable polypropylene desiccator, desicctor without vacuum, Nalgene 5315-0150, desiccator, laboratory desiccator
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104510
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5315-0150
I.D. × H
150 mm × 150 mm
General description
Blue polypropylene body; clear polycarbonate cover. Autoclavable.
Other Notes
Supplied with 140 mm aluminum plate.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)