Merck
BR472000
BRAND® staining tray for glass staining trough
soda-lime glass
別名:
染色
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥45,160
¥45,160
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥45,160
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
MA.01
¥45,160
Check Cart for Availability
物質
soda-lime glass
詳細
use with glass staining trough
メーカー/製品名
BRAND 472000
L × W × H
88 mm × 70 mm × 40 mm, holds 10 slides
詳細
staining trough, tray, and wire handle are sold separately
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)