Merck
BR458023
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 3
別名:
Filter, Filter crucible
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥54,020
¥54,020
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥54,020
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
¥54,020
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
BRAND 458023
キャパシティ
30 mL
ポアサイズ
16-40 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1