Merck
Z247073
Coors Gooch crucible
porcelain, capacity 25 mL, with perforated bottom
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥2,938
¥2,938
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥2,938
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
¥2,938
Check Cart for Availability
物質
porcelain
詳細
Diameter of holes (mm): 0.7
fits filter diam. 20 - 21 mm
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66148
キャパシティ
25 mL
上部外径
36 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glazed inside and out except for outside bottom surface and rim. Used for total suspended solids determinations.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)