Merck
BR386048
BRAND® Oxygen flask
volume 250-300 mL, with glass stopper NS 19/26
別名:
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
soda-lime glass
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
BRAND 386048
キャパシティ
250-300 mL
容量
250-300 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Soda-lime glass. For the determination of oxygen dissolved in water. The measured capacity is specified to ±0.01 mL. With labeling area. Solid, obliquely cut standard-ground glass stopper can be secured with a fastening clip. Each flask is calibrated with its own stopper, hence, stoppers and flasks are not interchangeable. Each flask and its stopper is marked with a unique matching identification number.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)