Merck
BR36981
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified
capacity 250 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
別名:
BLAUBRAND®, 米国薬局方(USP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥14,740
¥14,740
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥14,740
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥14,740
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
glass stopper
ジョイント
joint: ST/NS neck14/23
特徴
accuracy class A
包装
pack of 2
メーカー/製品名
BRAND 36981
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified is made from high-quality Boro 3.3 glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. It is calibrated to contain (TC, In), ensuring accurate liquid measurement for a variety of laboratory applications. Each flask comes with a USP batch certificate, confirming its adherence to stringent quality and safety standards. This volumetric flask is an essential tool for precise analytical work, making it ideal for laboratories that require reliable and certified liquid handling solutions.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)