BR36982
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
別名:
BLAUBRAND®, 米国薬局方(USP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥17,530
¥17,530
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥17,530
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥17,530
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
borosilicate glass
glass stopper
ジョイント
joint: ST/NS neck14/23
特徴
accuracy class A
包装
pack of 2
メーカー/製品名
BRAND 36982
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified is made from high-quality Boro 3.3 glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. It is calibrated to contain (TC, In), ensuring accurate liquid measurement for a variety of laboratory applications. Each flask comes with a USP batch certificate, confirming its adherence to stringent quality and safety standards. This volumetric flask is an essential tool for precise analytical work, making it ideal for laboratories that require reliable and certified liquid handling solutions.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)