Merck
BR36551
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask PUR-coated
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/23
別名:
BLAUBRAND®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥18,450
¥18,450
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥18,450
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥18,450
Check Cart for Availability
物質
glass
polypropylene stopper
ジョイント
joint: ST/NS14/23
特徴
accuracy class A
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
BRAND 36551
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Borosilicate 3.3. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Including one batch certificate.
The PUR coating envelops the volumetric flasks like a protection skin. In the event of breakage, the safety coating helps contain the glass fragments. Compared to uncoated glass flasks the electrostatic charge is not increased. The light blue coating facilitates optical distinction. The maximum operating temperature at dry heat is 135°C (exposure time <30 min.).
Frequent autoclaving at 121°C reduces splintering protection. Cleaning up to max. 95°C.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)