Merck
BR28920
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 150-200 mm pipettes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥10,930
¥10,930
出荷予定日2025年4月10日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥10,930
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.13
¥10,930
出荷予定日2025年4月10日
物質
aluminum
特徴
Holds 150-200 mm pipettes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 28920
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pipette box of aluminum, inner silicone coating for storage and sterilisation of pipettes with different length.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)