¥38,040
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
PTFE stopcock (detachable)
borosilicate glass 3.3
brown glass tube
soda-lime glass bottle (with pumphead)
transparent PVC tube (filling tube)
特徴
class AS DE-M
subdivision 0.02 mL
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 23939
測定範囲
accuracy: ±0.02 mL
容量
10 mL
キャパシティ
2000 mL capacity(bottle)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Class AS, DE-M marking Boro 3.3, detachable PTFE stopcock. DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex). All BLAUBRAND® automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)